P7930
1,2-ジミリストイル-rac-グリセロ-3-ホスホコリン
≥99%
別名:
1,2-ジテトラデカノイル-rac-グリセリン-3-ホスホコリン, rac-ホファチジルコリン, 1,2-ジミリストイル, DL-α-ジミリストイル-ホスファチジルコリン, DL-β,γ-ジミリストイル-α-レシチン
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
官能基
amine
ester
脂質タイプ
phosphoglycerides
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H72NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-35(38)42-32-34(33-44-46(40,41)43-31-30-37(3,4)5)45-36(39)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h34H,6-33H2,1-5H3
InChI Key
CITHEXJVPOWHKC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P7930-250MG:
P7930-100MG:
P7930-25MG:
P7930-BULK:
P7930-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.