安全性情報
860497P
Avanti
Trimethyl Sphingosine (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860497P, powder
別名:
N,N,N-trimethyl-D-erythro-sphingosine (methyl sulfate salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H44NO2
CAS番号:
分子量:
342.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (860497P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860497P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[S](=O)(=O)([O-])OC.[N+]([C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO)(C)(C)C
InChI
1S/C21H44NO2.CH4O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-21(24)20(19-23)22(2,3)4;1-5-6(2,3)4/h17-18,20-21,23-24H,5-16,19H2,1-4H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/b18-17+;/t20-,21+;/m0./s1
InChI Key
OJPBMRHTGOLVFX-DSQFUKAXSA-M
関連するカテゴリー
詳細
Trimethyl sphingosine (d18:1) or N,N,N-trimethyl-D-erythro-sphingosine (methyl sulfate salt) is a N-methylated sphingosine derivative.
生物化学的/生理学的作用
Trimethyl sphingosine (TMS) is a protein kinase C inhibitor. It also regulates other protein kinases and enzymes implicated in signal transduction. TMS lowers transendothelial migration of neutrophils. It reduces platelet agglomeration at physiologic concentrations and attenuates myocardial reperfusion injury.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860497P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
860497P-VAR:
860497P-5MG:
860497P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Biological Function of Gangliosides (1994)