安全性情報
860717P
Avanti
6-Hydroxy Sphingosine
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
(2S,3R,6R,E)-2-aminooctadec-4-ene-1,3,6-triol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H37NO3
CAS番号:
分子量:
315.49
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.79
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 x 1 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860717P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860717P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)