203728
BRIJ® 35 Detergent, Protein Grade®, 10% Solution, Sterile-Filtered
Non-ionic detergent useful for the isolation of functional membrane complexes.
別名:
BRIJ® 35 Detergent, Protein Grade®, 10% Solution, Sterile-Filtered, Polyoxyethyleneglycol Dodecyl Ether, Polyoxyethylene (23) Lauryl Ether
About This Item
おすすめの製品
詳細
Merck USA index - 14, 7558
品質水準
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
凝集数
40
不純物
<200 μM Aldehyde
<200 μM peroxide
CMC
92 μM
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(CCO)CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-16-14-12-15/h15H,2-14H2,1H3
InChI Key
SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
詳細
警告
物理的形状
その他情報
Ashani, Y., and Catravas, G.N. 1980. Anal. Biochem.109, 55.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>300.2 °F
引火点(℃)
> 149 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
203728-VML:
203728-50ML:
試験成績書(COA)