Merck
88315
Sigma-Aldrich
Thesit®
別名:
ポリエチレングリコールドデシルエーテル, ポリエチレングリコール400ドデシルエーテル, ヒドロキシポリエトキシドデカン, ポリドカノール, マクロゴール ラウリル エーテル, ラウロマクロゴール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2CH2O)n(CH2)11CH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
詳細
non-ionic
品質水準
フォーム
solid
分子量
average mol wt 583
不純物
≤1 ppm peroxides (as H2O2)
CMC
0.1 mM (20-25°C)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
InChI Key
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Thesitは、反応バッファーで使用され、バックグラウンドの沈降を減らします。
ウシの脳Gタンパク質の調製で用いるルブロールの推奨された代替物。
生物化学的/生理学的作用
Thesit/ポリドカノールは、in vitroおよびin vivo抗血管新生作用を有しています。この硬化剤は主に硬化療法に使用されます。
法的情報
Thesit is a registered trademark of Desitin Arzneimittel GmbH
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
88315-100G-PW:
88315-VAR:
88315-100G:
88315-BULK:
88315-25G:
88315-25G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
K Parsi et al.
European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery, 41(2), 267-277 (2010-12-25)
To investigate the in vitro effects of detergent sclerosants sodium tetradecyl sulphate (STS) and polidocanol (POL) on clot formation and lysis. clot kinetics were assessed in whole blood by thromboelastography (TEG®) and rotational thromboelastometry (ROTEM®). Fibrinogen was measured by the
Polidocanol (Lauromacrogol 400) has anti-angiogenic effects in vitro and in vivo
Doganci S, et al.
European Review for Medical and Pharmacological Sciences, 20(7), 1384-1389 (2016)
Measuring protein binding to F-actin by co-sedimentation
Heier JA, et al.
Journal of Visualized Experiments, e55613-e55613 (2017)
Synthesis and use of biotinylated beta gamma complexes prepared from bovine brain G proteins.
J Dingus et al.
Methods in enzymology, 237, 457-471 (1994-01-01)
Darío Morais et al.
Rhinology, 50(1), 80-86 (2012-04-04)
Hereditary Haemorrhagic Telangiectasia or Rendu-Osler-Weber syndrome is a rare autosomal dominant vascular disease characterized by mucocutaneous and gastrointestinal telangiectases and localized arteriovenous malformations in lung, brain and liver. Epistaxis, due to rupture of telangiectases of the nasal mucosa, is the