安全性情報
STS0007
Sigma-Aldrich
ECOSURF SA-9
greener alternative
Non-ionic surfactant
別名:
エトキシ化プロポキシ化アルコール, 種油アルコールエトキシレート 9 EO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.21
グレード
laboratory grade
品質水準
詳細
non-ionic
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
22 ppm (25°C)
粘度
30.225 cSt(40 °C)
転移温度
pour point 4 °C
cloud point 57 °C (1 wt% actives aq solution)
溶解性
water: freely soluble (some compositions may form gels)
密度
0.9831 g/mL at 20 °C
HLB
11 - 13
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O(CCCCCC)CCC.O(CCCCCC)CC
InChI
1S/C9H20O.C8H18O/c1-3-5-6-7-9-10-8-4-2;1-3-5-6-7-8-9-4-2/h3-9H2,1-2H3;3-8H2,1-2H3
InChI Key
QTUGCFPIWBMXQE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ECOSURF SA-9は、55-80%C6-C12および15-40%C10-C16エトキシル化、プロポキシル化アルコール含有シードオイル界面活性剤です。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は生分解性界面活性剤であり、グリーン・ケミストリーの第10原則「分解のためのデザイン」に準拠しています。
特徴および利点
  • 上級湿潤剤
  • 高級洗剤
  • 迅速な溶解性&と高いすすぎ力
  • 低臭性
  • ゲル状にならない
  • 際だった製剤特性&と取扱性
  • 易生分解性(OECD 301)
法的情報
ECOSURF is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
STS0007-VAR:
STS0007-BULK:
STS0007-500ML:
STS0007-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)