安全性情報
86454
Sigma-Aldrich
トリメチルノニルポリエチレングリコール
Non-ionic, 1313 ppm, liquid, cloud point 76 °C
別名:
ポリエチレングリコールトリメチルノニルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.25
品質水準
詳細
non-ionic
フォーム
liquid
分子量
~683 g/mol
不純物
~10% water
CMC
1313 ppm
HLB値
~14.1
転移温度
cloud point 76 °C
密度
1.04 g/mL at 20 °C (lit.)
HLB
14.4
SMILES記法
O(C(CC(CC(C)C)C)CC(C)C)CCO
InChI
1S/C14H30O2/c1-11(2)8-13(5)10-14(9-12(3)4)16-7-6-15/h11-15H,6-10H2,1-5H3
InChI Key
VKKFWRYCMZBXIG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TERGITOL TMN 10, a heterogeneous non-ionic amphiphilic surfactant has a hydrophobic moiety of 2,6,8-trimethyl-4-nonanol and a hydrophilic side chain of polyoxyethylene glycol with an average of 10 ethylene oxide units. This alkyl-substituted surfactant is soluble in water and most polar organic solvents.
アプリケーション
  • Decomposition of non-ionic surfactant Tergitol TMN-10 by the Fenton process in the presence of iron oxide nanoparticles.: This study explores the degradation of Tergitol TMN-10 using the Fenton process, enhanced by iron oxide nanoparticles, highlighting its potential for environmental remediation strategies (Kos et al., 2014).
  • Application of nonionic polyoxyethylene detergents in studies of phosphatidylinositol kinase.: This research investigates the utility of nonionic polyoxyethylene detergents, such as Tergitol TMN-10, in enzymatic studies, specifically focusing on phosphatidylinositol kinase activity, which is crucial for understanding cellular signaling mechanisms (Ganong and Lu, 1989).
生物化学的/生理学的作用
Tergitol series surfactants are polyethoxylated secondary alcohols that can be used as foam-controlling agents.
特徴および利点
  • Suitable for use as a high-temperature penetrant & dispersant
  • High hydrophilic-lipophilic balance (HLB) emulsifier
  • Features narrow gel range
  • Biodegradable
法的情報
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
266.0 °F - closed cup
引火点(℃)
130 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
86454-BULK:
86454-250ML:
86454-1L:
86454-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)