安全性情報
STS0013
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-5
greener alternative
Non-ionic surfactant
別名:
Alcohols C6-C17 (secondary) poly (3-6) ethoxylates, Secondary alcohol ethoxylate 5 EO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.28
グレード
laboratory grade
品質水準
詳細
non-ionic
フォーム
liquid
分子量
average mol wt 420 g/mol by calculation
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粘度
35 cP(25 °C)
転移温度
pour point -25 °C
溶解性
water: dispersible (visual)
密度
0.963 g/mL at 20 °C
HLB
10.5
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
Tergitol 15-S-5 is a secondary alcohol ethoxylate with 5 ethylene oxide units
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
アプリケーション
  • Spreading on and penetration into thin, permeable print media: application to ink-jet printing.: This study explores the dynamics of spreading and penetration of liquids on thin, permeable media, focusing on applications in ink-jet printing. The research addresses the role of surfactants, like TERGITOL 15-S-5, in modifying the interfacial properties to optimize the print quality and efficiency (Daniel RC, et al., 2006).
特徴および利点
  • Excellent emulsifier & detergent
  • Aids in rinseability of solvent-based systems
法的情報
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
352.4 °F - closed cup
引火点(℃)
178 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
STS0013-500ML:
STS0013-100ML:
STS0013-BULK:
STS0013-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)