安全性情報
STS0002
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-40
greener alternative
Non-ionic surfactant
別名:
第二級アルコールエトキシレート41 EO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.21
グレード
laboratory grade
品質水準
詳細
non-ionic
フォーム
solid
分子量
~1,960 g/mol
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
1314 ppm (25°C)
転移温度
cloud point >100 °C (1 wt% actives aq solution)
pour point 43 °C
溶解性
water: freely soluble (some compositions may form gels)
密度
1.059 g/mL at 55 °C
HLB
18
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、生物分解性界面活性剤であることから、グリーン・ケミストリーの10番目の原則「環境中で分解する製品の推奨」と一致します。
Tergitol 15-S-40は、41のエチレンオキシド(EO)ユニットを持つ第二級アルコールのエトキシレートです。
特徴および利点
  • エマルション安定剤
  • 凍結/解凍およびイオン安定性を提供
  • 電解質の溶解度
  • 良好な取り扱い特性
法的情報
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
STS0002-500G:
STS0002-BULK:
STS0002-100G:
STS0002-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4