Merck
STS0001
Sigma-Aldrich
TERGITOL 15-S-30
greener alternative
Non-ionic surfactant
別名:
Alcohols, C12-14 secondary, ethoxylated, Secondary alcohol ethoxylate 31EO
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.28
品質水準
グレード
laboratory grade
詳細
non-ionic
形状
solid
分子量
average mol wt 1,520 g/mol by calculation
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
558 ppm (25°C)
粘度
92 cP(50 °C)
転移温度
cloud point >100 °C ((1 wt% actives aq solution))
pour point 39 °C
溶解性
water: soluble
密度
1.053 g/mL at 55 °C
HLB
17.4
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product is a biodegradable surfactant and is aligned with the 10th principle of Green Chemistry "Design for Degradation".
Tergitol 15-S-30 is a secondary alcohol ethoxylate with 31 ethylene oxide (EO) units.
特徴および利点
  • Excellent emulsion stabilizer with low reactor residue
  • Provides freeze/thaw & ionic stability
  • Electrolyte solubility
  • High temperature wetting
法的情報
TERGITOL is a trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
STS0001-VAR:
STS0001-BULK:
STS0001-500G:
STS0001-5G-KC:
STS0001-100G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.