安全性情報
STS0005
Sigma-Aldrich
トリトンCG-110
greener alternative
Non-ionic surfactant
別名:
アルキルポリグルコシド(APG)-天然界面活性剤
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12161902
NACRES:
NA.21
グレード
laboratory grade
品質水準
詳細
non-ionic
フォーム
liquid
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
CMC
1748 ppm (25°C)
転移温度
pour point -15 °C
cloud point >100 °C (1 wt% actives aq solution)
溶解性
water: freely soluble at 20 °C (visual)
密度
1.15 g/mL at 20 °C
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](C1OCCCCCCCCCC)O)O)O)CO
InChI
1S/C16H32O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-21-16-15(20)14(19)13(18)12(11-17)22-16/h12-20H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14+,15-,16?/m1/s1
InChI Key
JDRSMPFHFNXQRB-IWQYDBTJSA-N
詳細
トリトンCG-110は、58.0~62.0%のD-グルコピラノース、オリゴマー、デシルオクチルグリコシド、および38.0~42.0%の水の混合物です。2%未満のデカノールと1.0%未満のオクタノールを含んでいます。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は生物分解性の界面活性剤であり、グリーン・ケミストリーの10番目の原則「環境中で分解する製品の推奨」と一致します。
アプリケーション
Triton CG-110は、次の用途で使用できます。
  • トレチノインおよびレチノイドの担体としての多層ベシクルの調製に。
  • 土壌中のグリホサート系除草剤の無機化、浸出および吸着の研究に。
特徴および利点
  • 穏やか
  • 良好な洗浄および濡れ特性
  • トリトンBG-10より低い色
  • すぐに生体分解可能
  • 中~高程度に安定な泡
法的情報
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
STS0005-100ML:
STS0005-VAR:
STS0005-500ML:
STS0005-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Niosomes as carriers for tretinoin. I. Preparation and properties
Manconi M, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 234(1-2), 237-248 (2002)
Decyl glucoside surfactant Triton CG-110 does not significantly affect the environmental fate of glyphosate in the soil at environmentally relevant concentrations
Carretta L, et al.
Journal of Hazardous Materials, 6(5), 122111-122111 (2020)
Retinoids: new use by innovative drug-delivery systems
Trapasso E, et al.
Expert Opinion on Drug Delivery, 6(5), 465-483 (2009)