Merck
X102
Sigma-Aldrich
Triton X-102
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.21
詳細
non-ionic
品質水準
分子量
757 g/mol
CMC
0.33 mM
転移温度
cloud point 88 °C
HLB
14.4
InChI
1S/C18H30O3/c1-17(2,3)14-18(4,5)15-6-8-16(9-7-15)21-13-12-20-11-10-19/h6-9,19H,10-14H2,1-5H3
InChI Key
LBCZOTMMGHGTPH-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 非イオン性界面活性剤がアラクロールの可溶化に及ぼす影響:この研究では、一般的に使用されている除草剤であるアラクロールの溶解度を高めるために Triton X-102 を使用することを検討し、農薬の環境挙動と効果を改善する可能性を示しています(Xiarchos & Doulia, 2006)。
  • Triton X-102 界面活性剤分子の挿入による構造的に修飾されたポリ(ウンデセノイル-L-ロイシンナトリウム)のエナンチオ選択性:トリトン X-102 によるキラル分離媒体の修飾を調査し、製薬業界にとって重要な電気泳動アプリケーションにおけるエナンチオ選択的能力を強化しています(Tarus et al., 2004)。
  • ヒトロイコトリエン C4 シンターゼの精製と特性解析:炎症反応に関与する主要酵素の精製プロセスにおける Triton X-102 の使用を実証し、抗炎症性薬剤の開発に貢献しています(Penrose et al., 1992)。
  • 赤芽球前駆細胞からのエリスロポエチン受容体の部分精製と特性解析:エリスロポエチン受容体の分離と研究に Triton X-102 を使用し、貧血の理解と治療に貢献しています(Im et al., 1990)。
  • ラットの腎臓の糸球体および尿細管からのインスリン受容体の分離と特性評価:特定の受容体の分離における Triton X-102 の役割を検証し、腎機能と糖尿病治療の潜在的なターゲットに関する知識を深めます(Im et al., 1988)。
法的情報
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
X102-VAR:
X102-100ML:
X102-1GA:
X102-500ML:
X102-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Colin E Moore et al.
ChemSusChem, 10(17), 3512-3519 (2017-07-01)
Bimetallic Sn-Pb catalysts with five different Sn/Pb atomic ratios were electrodeposited on Teflonated carbon paper and non-Teflonated carbon cloth using both fluoroborate- and oxide-containing deposition media to produce catalysts for the electrochemical reduction of CO
Elizabeth K Joseph et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(7), 2849-2859 (2013-02-15)
Endothelin-1 (ET-1) is unique among a broad range of hyperalgesic agents in that it induces hyperalgesia in rats that is markedly enhanced by repeated mechanical stimulation at the site of administration. Antagonists to the ET-1 receptors, ET(A) and ET(B), attenuated
Albert Serrà et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 15(35), 14653-14659 (2013-07-31)
Microemulsions have been revealed as feasible templates to grow magnetic nanostructures using an electrodeposition method. Reducing agents are not required and the applied potential has been used as driving force of the nanostructure growth. A systematic study of conductive microemulsion
Helen E Farrell et al.
Journal of virology, 87(7), 4112-4117 (2013-01-25)
The mouse cytomegalovirus chemokine receptor homologue (CKR) M33 is required for salivary gland tropism and efficient reactivation from latency, phenotypes partially rescued by the human cytomegalovirus CKR US28. Herein, we demonstrate that complementation of salivary gland tropism is mediated predominantly
Hirokazu Yokoyama et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 29(3), 857-860 (2012-12-29)
In this report, we present a novel approach for the elucidation of the physicochemical properties of lipid membranes by isothermal titration calorimetry (ITC) to quantify the heat absorbed during the solubilization of vesicles into TritonX-100 micelles. By using large and