詳細
non-ionic
フォーム
liquid
分子量
average mol wt 537
不純物
≤0.001% peroxides (as H2O2)
≤1% water
強熱残分
≤0.2%
屈折率
n20/D 1.488 (lit.)
n20/D 1.495
CMC
0.2 mM (20-25°C)
転移温度
pour point ~−9 °C
cloud point 23 °C
密度
1.052 g/mL at 20 °C
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤15 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
HLB
12.4
SMILES記法
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI Key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 内在性膜タンパク質の相分離
- 細菌封入体の精製
- 両親媒性フェノチアジン系薬であるプロメタジン塩酸塩の混濁現象の検討
- ウエスタンブロット前の培養上清の不溶相と可溶相への分割
- ウシ脳由来のホスファチジルイノシトール4-リン酸5-キナーゼの可溶化
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
483.8 °F - closed cup
引火点(℃)
251 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
93422-VAR:
93422-BULK:
93422-1L:
93422-2.5L:
93422-250ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック