Merck
X100RS
Sigma-Aldrich
Triton X-100(還元型)
別名:
ポリオキシエチレン(10)イソオクチルシクロヘキシルエーテル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(C8H17)C6H10(OCH2CH2)nOH, n~10
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (oragnic)
品質水準
詳細
non-ionic
形状
viscous liquid
分子量
micellar average mol wt 80,000
average mol wt 625
凝集数
100-155
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
CMC
0.2-0.9
mp
48 -50  °C (118 - 122 °F)
転移温度
cloud point 65 °C
溶解性
water: soluble, clear to slightly hazy, colorless
密度
1.029 g/mL at 25 °C (lit.)
吸収
≤0.25 at 277 nm in H2O at 0.5%
HLB
13.5
SMILES記法
CC(C)(C)CC(C)(C)C1CCC(CC1)OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C28H56O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h25-26,29H,6-24H2,1-5H3
InChI Key
QQJNBKDKLMCALZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Triton X-100(還元型)は、親水性ポリエチレン酸化物鎖を特徴とする多用途の非イオン性界面活性剤であり、ラボ用洗剤として一般的に使用されています。その用途は、タンパク質や細胞小器官を抽出するための細胞溶解、生細胞の膜の透過処理、および溶解バッファーの重要な成分としての使用など、さまざまな目的に広がっています。生化学および細胞生物学に関する研究で広く使用されているTriton X-100は、脂質ラフトの単離を容易にして、物質の溶解性と分散性を向上させます。還元ポリオキシエチレン含有量が約10の本製品は、優れた湿潤特性と乳化促進作用を示します。
細胞生物学においては、Triton X-100は、膜結合タンパク質を可溶化して、溶液中でこれらの天然立体構造を維持するために重要な役割を果たします。さらに、TX-100のベンゼン部分を完全に水素化してシクロヘキサン誘導体を形成することにより得られるTriton X-100(還元型)は、酵素消化を増強する潜在的な利点や、バクテリオロドプシンの光異性化に対する効果などとの関連性が示されています。さまざまな研究用途におけるTriton X-100の優れた汎用性は、生化学的および細胞生物学的研究における基本的ツールとしてのその重要性を際立たせています。
アプリケーション
Triton X-100(還元型)は、次の用途で使用されています:
  • 1,2-ジパルミトイル-sn-グリセロ-3-ホスホコリン(DPPC)リン脂質小胞の溶解/破壊用の核磁気共鳴法(NMR)サンプルチューブ中で
  • 細胞透過処理において
  • 酵素活性アッセイのためのエステルの加水分解を測定するためのTris/HClの成分として
特徴および利点
  • 非イオン性界面活性剤
  • 物質の溶解性と分散性を改善
  • 優れた湿潤特性
  • 乳化を促進
  • 研究用途のための高純度製品
調製ノート
水素化によりUV吸光度を減少させています。
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
法的情報
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
同等製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
X100RS-BULK:
X100RS-100G:
X100RS-VAR:
X100RS-50G:
X100RS-25G:
X100RS-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Triton™ X-100 for gas chromatography
Supelco
1.12298
Triton X-100
Triton™ X-100 for analysis
Millipore
1.08603
Triton X-100
Triton™ X-45
Sigma-Aldrich
X45
Triton X-45
H A Van Lith et al.
European journal of biochemistry, 206(2), 527-535 (1992-06-01)
1. Substrate hydrolysis by two purified rabbit liver esterase-1 allozymes (ES-1A and ES-1B) was compared under conditions differing in substrate, pH and temperature. ES-1A and ES-1B activities had a similar pH and temperature dependency and similar thermal stability profile. 2.
Luke H Chamberlain
FEBS letters, 559(1-3), 1-5 (2004-02-28)
The relative insolubility of lipid rafts in cold non-ionic detergents is the most widely used method to purify these fascinating membrane domains from intact cells or membranes. Most of what we know about lipid raft function has been derived from
Mammalian long-chain acyl-CoA synthetases.
Soupene E, Kuypers FA.
Exp. Biol. Med, 233, 507-521 (2008)
Mehul B Shah et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 398, 21-28 (2008-01-25)
Raft and caveolar microdomains have been proposed to participate in numerous cellular functions including signal transduction, cholesterol trafficking, and vesicular sorting. Traditional methods of isolation of rafts from cultured cells and tissue samples have exploited the biochemical properties of these
Naomi Takahashi et al.
The Journal of comparative neurology, 525(1), 204-230 (2016-08-31)
Global inhibition is a fundamental physiological mechanism that has been proposed to shape odor representation in higher-order olfactory centers. A pair of mushroom bodies (MBs) in insect brains, an analog of the mammalian olfactory cortex, are implicated in multisensory integration