Merck
F9807
Sigma-Aldrich
FSL-GB3
別名:
FSL-GB3(GALa4GALb4GLCb)-SA1-L1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C68H122N2NaO26P
分子量:
1437.66
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥95% (TLC)
品質水準
フォーム
solid
保管温度
−20°C
アプリケーション
FSL構成体はすべて、生体適合媒体中に分散し、自然に安定に細胞膜に取り込まれます。FSL-GB3は、GB3抗原を発現する生細胞(KODE細胞)を作製するために特にデザインされていますが、固定セル、ウイルス粒子、固相表面など他の疎水性表面の修飾にも使用できます。
FSL構成体はすべて、生体適合媒体中に分散し、自然に安定に細胞膜に取り込まれます。KODE構成体により修飾された細胞をKODE細胞といい 、通常、正常な生存性と機能を維持しています。
FSL-GB3は、GB3抗原を発現する生細胞(KODE細胞)を作製するために特にデザインされていますが、固定セル、ウイルス粒子、固相表面など他の疎水性表面の修飾にも使用できます。本製品は、 in vitroでHIVウイルス粒子を阻害し、ベロ毒素に結合させるために使用されています。
その他情報
FSL-GB3は、血液型GB3三糖(Pkとしても知られる)をもつ生細胞などの疎水性表面を標識するためにデザインされた、KODE技術による構成体です。KODE FSL構成体はすべて、機能成分(F)、スペーサー(S)、ジアシル脂質(L)の3つの不可欠なデザイン可能な特性からなります。FSL-GB3は、Fに該当する血液型GB3(Pk)三糖Galα4Galβ4Glcβが、O(CH2)3NHスペーサー(SA1)を介し、ジオレオイルホスファチジルエタノールアミンの活性化アジピン酸誘導体(L}1)に結合した構成になっています。
法的情報
KODE Constructs are supplied by KODE Biotech Materials Limited under license from KODE Biotech Limited.
KODE is a trademark of KODE Biotech Ltd.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
F9807-BULK:
F9807-1MG-PW:
F9807-1MG:
F9807-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
FSL Constructs are compounds based on KODE™ technology designed to label hydrophobic surfaces including living cells with carbohydrates, biotin, fluorophores, or 125I.
FSL Constructs are compounds based on KODE™ technology designed to label hydrophobic surfaces including living cells with carbohydrates, biotin, fluorophores, or 125I.