Merck
860437P
Avanti
Galactosyl(α)Sphingsosine(D18:1)
powder, Avanti Research - A Croda Brand
別名:
D-galactosyl-α 1-1’-D-erythro-sphingsosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H47NO7
CAS番号:
分子量:
461.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
包装
pkg of (pkg of 1 X 1 mg (860437P-1MG))
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@@H](OC[C@H](N)[C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21-,22-,23+,24-/m0/s1
InChI Key
HHJTWTPUPVQKNA-SAEUUFITSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860437P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860437P-VAR:
860437P-BULK:
860437P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)