Merck
330715W
Avanti
Psychosine Quantitative Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Galactosyl(β) sphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H47NO7
CAS番号:
分子量:
461.63
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
methanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (330715W-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
0.50 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21-,22-,23+,24+/m0/s1
InChI Key
HHJTWTPUPVQKNA-PIIMIWFASA-N
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330715W-1EA)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)