包装
pkg of 1 × 25 mg (860537P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860537P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860537P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C24H47NO7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(27)18(25)17-31-24-23(30)22(29)21(28)20(16-26)32-24/h14-15,18-24,26-30H,2-13,16-17,25H2,1H3/b15-14+/t18-,19+,20+,21-,22-,23+,24+/m0/s1
InChI Key
HHJTWTPUPVQKNA-PIIMIWFASA-N
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860537P-5MG:
860537P-BULK:
860537P-VAR:
860537P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック