Merck
330714W
Avanti
Deuterated Psychosine Quantitative Mass Spec Standard
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Galactosyl(β) sphingosine-d5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H42D5NO7
分子量:
466.66
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.25
形状
methanol solution
包装
pkg of 1 × 1 mL (330714W-1EA)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
0.45 mg/mL
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])(O)[C@](N)([H])CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330714W-1EA)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C