安全性情報
900601P
Avanti
Photoclick sphingosine-1-phosphate
powder, Avanti Research - A Croda Brand
別名:
(2S,3R,E)-2-ammonio-3-hydroxy-13-(3-(pent-4-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)tridec-4-en-1-yl hydrogen phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H34N3O5P
CAS番号:
分子量:
415.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 250 μg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
click reagents
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900601P-250UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900601P-250UG:
900601P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
900601P-250UG4061841254867