Merck
900602P
Avanti
Photoclick C6 Ceramide
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
N-((2S,3R,E)-1,3-dihydroxy-13-(3-(pent-4-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)tridec-4-en-2-yl)hexanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H43N3O3
CAS番号:
分子量:
433.63
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.12
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
package of 1 × 250 μg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
click reagents
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (900602P-250UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900602P-250UG:
900602P-VAR:
試験成績書(COA)