Merck
860565P
Avanti
18:1-6:0 Biotin PI(3,5)P2
Avanti Research - A Croda Brand 860565P, powder
別名:
1-oleoyl-2-[6-biotinyl(aminohexanoyl)]-sn-glycero-3-phosphoinositol-3,5-bisphosphate (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H87N6O21P3S
CAS番号:
分子量:
1149.16
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (860565P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (860565P-500ug))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860565P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP([O-])(O)=O)[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)([O-])=O)(OC(CCCCCNC(CCCC[C@]2([H])SC[C@@]3([H])[C@]2([H])NC(N3)=O)=O)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C43H78N3O21P3S.3H3N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-24-34(48)62-27-30(28-63-70(60,61)67-42-38(51)40(65-68(54,55)56)37(50)41(39(42)52)66-69(57,58)59)64-35(49)25-18-16-21-26-44-33(47)23-20-19-22-32-36-31(29-71-32)45-43(53)46-36;;;/h9-10,30-32,36-
InChI Key
TXIALBRBPYNISB-RPEQWFAQSA-N
包装
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860565P-100ug)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (860565P-500ug)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860565P-500UG:
860565P-VAR:
860565P-BULK:
860565P-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)