Merck
700342E
Avanti
Leukotriene C4
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
6R-(((R)-2-((S)-4-amino-4-carboxybutanamido)-3-((carboxymethyl)amino)-3-oxopropyl)thio)-5S-hydroxyicosa-7E,9E,11Z,14Z-eicosatetraenoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H47N3O9S
CAS番号:
分子量:
625.77
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
ethanol solution
包装
pkg of 1 × 100 μg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
100 μg/mL
脂質タイプ
neutral glycerides
neutral lipids
輸送温度
dry ice
保管温度
-65 to -96°C
SMILES記法
OC(CCC[C@H](O)[C@H](SC[C@@H](C(NCC(O)=O)=O)NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)/C=C/C=C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C30H47N3O9S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-25(24(34)15-14-17-27(36)37)43-21-23(29(40)32-20-28(38)39)33-26(35)19-18-22(31)30(41)42/h6-7,9-13,16,22-25,34H,2-5,8,14-15,17-21,31H2,1H3,(H,32,40)(H,33,35)(H,36,37)(H,38,39)(H,41,42)/b7-6-,10-9-,12-11+,16-1
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial/Argon/Foil Bag (700342E-100UG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
55.4 °F
引火点(℃)
13 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
700342E-100UG:4548173371801
700342E-BULK:
700342E-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)