Merck
すべての画像(8)
主要文書
安全性情報
HPA027524
Sigma-Aldrich
抗ZEB1 ウサギ宿主抗体
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
別名:
抗-FECD6, 抗-PPCD3, 抗-TCF8, 抗-ZEB, 抗-Zfhep, 抗-Zfhx1a, 抗AREB6抗体, 抗BZP抗体, 抗NIL-2-A抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
Human Protein Atlas Number:
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
製品種目
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
交差性
human
強化検証
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
テクニック
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
免疫原配列
EAEKPESSVSSATGDGNLSPSQPPLKNLLSLLKAYYALNAQPSAEELSKIADSVNLPLDVVKKWFEKMQAGQISVQSSEPSSPEPGKVNIPAKNNDQPQSANANEPQDSTVNLQSPLKMTNSPVLPVGST
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZEB1(6935)
関連するカテゴリー
免疫原
ジンクフィンガーE-ボックス結合ホメオボックス1のPrEST(protein epitope signature tag)抗原リコンビナントタンパク質。
アプリケーション
Atlas Antibodiesがお届けするPrestige抗体®はすべて、Human Protein Atlas(HPA)プロジェクトが開発し検証しています。各抗体について、免疫組織染色検査によって何百もの正常組織と疾患組織に対して試験が行われます。これらの画像は、Human Protein Atlas(HPA)サイトでImage Galleryのリンクをクリックすると閲覧できます。私たちは、Prestige抗体®プロトコルおよびその他の有用な情報もお届けします。
ウサギで産生された抗ZEB1抗体は、ウェスタンブロッティング、クロマチン免疫沈降、免疫組織染色、免疫蛍光法に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
ZEB1(ジンクフィンガーE-box結合ホメオボックス1)はEMT(上皮間葉転換)転写因子であり、E-カドヘリンの発現を制御しています。E-カドヘリンのリプレッサーとして働き、それによってEMTを誘導します。このように、ZEB1は腫瘍の浸潤と転移に重要な役割を果たしています。ZEB1のエピジェネティックな抑制は、ヒト乳がんにおける薬剤耐性を克服するための有用な手段である可能性があります。この遺伝子の変異は、後部多形性角膜ジストロフィーおよびフックス内皮角膜ジストロフィー(FECD6)と関連しています。ZEB1遺伝子は、ヒト染色体10p11.2に位置します。
特徴および利点
プレステージ抗体® は、高度に特徴づけられ、広く検証された抗体であり、各標的の利用可能なすべての特性データにはさらなる利点があります。各標的は、このページの上部にある製品名のすぐ下にリンクされたHuman Protein Atlasポータルを介してご利用できます。プレステージ抗体® の特異性と他のタンパク質に対する低い交差反応性は、抗原領域の徹底的な選択、アフィニティー精製、および厳格な選択によるものです。プレステージ抗原コントロールは、対応するあらゆるプレステージ抗体に対して利用可能で、リンケージセクションで見つかります。
プレステージ抗体については、すべて以下の方法で試験を行います。
  • 44の正常ヒト組織のIHC組織アレイおよび最もよくみられる20のがんタイプ組織のIHC組織アレイ。
  • 364のヒト組み換えタンパク質フラグメントのタンパク質アレイ。
関連事項
対応する抗原APREST84772
物理的形状
PBS溶液(pH 7.2, 40%グリセロールおよび0.02%アジ化ナトリウム含有)。
法的情報
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
HPA027524-100UL:
HPA027524-25UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shalini Singh et al.
eLife, 5 (2016-05-15)
In the developing mammalian brain, differentiating neurons mature morphologically via neuronal polarity programs. Despite discovery of polarity pathways acting concurrently with differentiation, it's unclear how neurons traverse complex polarity transitions or how neuronal progenitors delay polarization during development. We report
Maricica Pacurari et al.
International journal of oncology, 43(2), 548-560 (2013-05-28)
Lung cancer remains the leading cause of cancer-related mortality for both men and women. Tumor recurrence and metastasis is the major cause of lung cancer treatment failure and death. The microRNA‑200 (miR-200) family is a powerful regulator of the epithelial-mesenchymal
Mutational spectrum of the ZEB1 gene in corneal dystrophies supports a genotype-phenotype correlation.
Lechner J, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 54, 3215-3223 (2013)
Jason A Hanna et al.
BioTechniques, 52(4), 235-245 (2012-04-10)
MicroRNAs (miRNAs) have emerged as key regulators in the pathogenesis of cancers where they can act as either oncogenes or tumor suppressors. Most miRNA measurement methods require total RNA extracts which lack critical spatial information and present challenges for standardization.
A self-enforcing CD44s/ZEB1 feedback loop maintains EMT and stemness properties in cancer cells.
Preca BT, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 137, 2566-2577 (2015)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
HPA027524-100UL4061833817483
HPA027524-25UL4061842856732