製品名
Leukotriene B4, Potent proinflammatory agent, primarily because of its actions on polymorphonuclear leukocytes that include chemotaxis, aggregation, degranulation, and stimulation of adherence to vascular endothelium.
詳細
Merck USA index - 14, 5455
品質水準
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
oil
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
clear
溶解性
ethanol: soluble
輸送温度
wet ice
保管温度
−70°C
SMILES記法
OC(CCCC(=O)O)\C=C\C=C\C=C\C(O)C\C=C\CCCCC
InChI
1S/C20H32O4/c1-2-3-4-5-6-9-13-18(21)14-10-7-8-11-15-19(22)16-12-17-20(23)24/h6-11,14-15,18-19,21-22H,2-5,12-13,16-17H2,1H3,(H,23,24)/b8-7+,9-6+,14-10+,15-11+
InChI Key
VNYSSYRCGWBHLG-XUOUMLBJSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Polymorphonuclear leukocytes
警告
物理的形状
再構成
その他情報
Dokter, W.H., et al. 1994. Leukemia 8, 1181.
Jedlitschky, G., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 24763.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
434625-0UG:
434625-500UG:
434625-1MG:
434625-UG:
434625-50UG:
試験成績書(COA)