Merck
Z684589
Ace ロータリーエバポレーターパージアダプター
joint: ST/NS 35/20, stopcock diam. 4 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
物質
PTFE stopcock
ジョイント
joint: ST/NS35/20
メーカー/製品名
Ace Glass 3953-03
L
75 mm
栓直径
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
通常のブランドのロータリーエバポレーターに用いるガラス製パージアダプターです。上端部には、トラップまたはコンデンサーと接合する35/20ソケットジョイントがあります。下端部には、受け側のフラスコに接合する35/20ボールジョイントがあります。中央部のパージ管には、4 mmのPTFE製ストップコックと2 mmのバルブがあり、フラスコ装置に入るパージガスの除去または添加を行えます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z684589-1EA4061832353265