Merck
SYNC534125
Synthware reflux condenser with large cooling capacity and removeable hose connection
joint: ST/NS 24/40, coil L 125 mm, Overall H 300 mm, hose size 8 mm
別名:
Synthware C534125, straight condenser
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
C534125
全体高
300 mm
コイル長
125 mm
ホースサイズ
8 mm
関連するカテゴリー
詳細
Synthware reflux condenser jacketed with large cooling capacity and two removable hose connections.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)