Merck
Z684597
Ace ロータリーエバポレーターパージアダプター
joint: SJ 35/20, valve diam. 2 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
joint: SJ35/20
メーカー/製品名
Ace Glass 3953-05
L
75 mm
バルブ直径
2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
通常のブランドのロータリーエバポレーターに用いるガラス製パージアダプターです。上端部には、トラップまたはコンデンサーと接合する35/20ソケットジョイントがあります。下端部には、受け側のフラスコに接合する35/20ボールジョイントがあります。中央部のパージ管には、4 mmのPTFE製ストップコックと2 mmのバルブがあり、フラスコ装置に入るパージガスの除去または添加を行えます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z684597-1EA4061832353289