Merck
Z117242
Sigma-Aldrich
Aldrich® dry ice condenser for Büchi® rotary evaporators
with hose barb
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
male joint SJ35/20
容積測定範囲
500 mL (dry ice reservoir)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For Büchi rotary evaporators R110, and R151. For use with short stem duct.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z117242-1EA4061832114583