ジョイント
joint: ST/NS14/20
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
C341014
D
90 mm
内径
31 mm
関連するカテゴリー
詳細
Synthware™ micro Dewar condenser is a compact, insulated condenser designed for low-temperature applications. It features a double-walled construction with a vacuum layer to minimize heat transfer, allowing efficient condensation of vapors while maintaining a stable low temperature. Large opening in the top for use with dry ice. Side joints is at a 90° angle.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)