Merck
Z214825
Sigma-Aldrich
Aldrich® modified Davies condenser
jacket L 400 mm, joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/40
ジャケット長
400 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Additional internal cooling surface increases efficiency with negligible hold-up when used at a standard 75° angle.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)