Merck
SYNC144200
Synthware Graham condenser
joint: ST/NS 24/40, hose size 8 mm
別名:
Synthware C144200, Distillation condenser
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware C144200
ホースサイズ
8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Synthware Graham condenser features a 200 mm jacketed length for superior cooling efficiency. With standardized 24/40 upper and lower joints, it easily fits various laboratory glassware. Made from durable borosilicate glass.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)