メーカー/製品名
Büchi 11069167
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
よく知られたWD-26(048021)は、R-300の新しい真空シールVS-26(品番11069167)に置き換わりました。試験では、新しいVS-26はWD-26と比べて気密性と耐性が大幅に改善されていることが示されています。シール(PTFE/NBR)はFDAに準拠しており、R-300に加えて、旧モデルR-210およびR-215と互換性があります。VS-26の納品の適用範囲には、簡単な取り付け情報だけでなく、必要なアダプターも含まれています。
重要:
VS-26を取り付ける際、シールを損傷しないようにするためには以下の順序が重要です。
1.対応するロータリーエバポレーターのドライブに蒸気フィードスルー(貫通接続)チューブをしっかり固定してください(「カチッ」という音)
2.アダプター付きのガスケットをDDRの上に置き、ガスケットからアダプターが外れるまで押します(アダプターは保管してください!)
3.いつものようにラジエーターをしっかり固定してください。
重要:
VS-26を取り付ける際、シールを損傷しないようにするためには以下の順序が重要です。
1.対応するロータリーエバポレーターのドライブに蒸気フィードスルー(貫通接続)チューブをしっかり固定してください(「カチッ」という音)
2.アダプター付きのガスケットをDDRの上に置き、ガスケットからアダプターが外れるまで押します(アダプターは保管してください!)
3.いつものようにラジエーターをしっかり固定してください。
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
Rotavapor is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z563625-1EA | 4061832771496 |