Merck
SYNA752440
Synthware 90 degree vacuum adapter with glass stopcock
male joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware A752440, flow control adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
ジョイント
male joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware A752440
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Used to regulate the flow of gases or liquids into reaction systems. Stopcock has a bore of 2 mm.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)