Merck
Z102482
Sigma-Aldrich
保存用ボトル、ジョイントなし
capacity 1,000 mL, PTFE stopcock
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
PTFE stopcock
colorless bottle
glass bottle
round bottle
特徴
with cap
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
1,000 mL
栓サイズ
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Clear glass, with stopcock-equipped septum-inlet.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z102482-1EA4061833639573