詳細
base-pairs 10
メーカー/製品名
Molymod
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The mushroom-shaped hydrogen Atomlink™ components and the short (non-visible) bonding links provide compact, semi-space-filling models with an internuclear scale of 1.45 cm per Angstrom. Polymer models include long, flexible links for demonstration of the mechanism of polymerization.
法的情報
Atomlink is a trademark of Spiring Enterprises Ltd.
Molymod is a registered trademark of Spiring Enterprises Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)