Key Documents
Z503967
Laboratory brushes with PP handles
Beaker, brush diam. × L 2 1/2 in. × 6 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131605
NACRES:
NB.35
全長
13 in.
brush diam. × L
2 1/2 in. × 6 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Durable black nylon filament brushes with tufted ends have white, textured-grip, molded PP handles. Brushes will not scratch or mar equipment, absorb moisture, chemicals, or oils.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Laboratory brushes Narrow tube, L 12 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 in.
Z281301
Laboratory brushes
Laboratory brushes Burette, L 36 in., brush diam. × L 3/4 in. × 3 1/4 in.
Z281379
Laboratory brushes
Laboratory brushes Burette, L 30 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 1/4 in.
Z281360
Laboratory brushes
Laboratory brushes Pipette, L 17 in., brush diam. × L 3/16- 3/4 in. × 7 1/2 in.
Z281328
Laboratory brushes
Laboratory brushes Centrifuge, L 12 in., brush diam. × L 1 1/2 in. × 4 1/2 in.
Z281352
Laboratory brushes
Laboratory brushes Funnel, L 13 in., brush diam. × L 2 1/4 in. × 6 in.
Z281336
Laboratory brushes