Merck
Z281247
Laboratory brushes
Micro tube, L 7 in., brush diam. × L 3/16- 1/2 in. × 3 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131605
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 4 ea
L
7 in.
brush diam. × L
3/16- 1/2 in. × 3 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Laboratory brushes Burette, L 30 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 1/4 in.
Z281360
Laboratory brushes
Laboratory brushes Flask, L 12 in., brush diam. × L 1 3/8 in. × 3 1/2 in.
Z281344
Laboratory brushes
Flask brush Black nylon
Z225509
Flask brush
Laboratory brushes Funnel, L 13 in., brush diam. × L 2 1/4 in. × 6 in.
Z281336
Laboratory brushes
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z281247-1PAK4061826668467