Merck
Z281387
Sigma-Aldrich
ベーシック実験用ブラシキット
contains a variety of high quality laboratory brushes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131605
NACRES:
NB.35
詳細
この便利なキットには、高品質の実験用ブラシが各種含まれています。:マイクロチュ-ブ2本、細管2本、試験管2本、フラスコ1個、シリンダ-2本、ビュレット1本
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Laboratory brushes Cylinder, L 11 in., brush diam. × L 2 3/8 in. × 5 in.
Z281271
Laboratory brushes
Laboratory brushes Burette, L 36 in., brush diam. × L 3/4 in. × 3 1/4 in.
Z281379
Laboratory brushes
Laboratory brushes Burette, L 30 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 1/4 in.
Z281360
Laboratory brushes
Laboratory brushes Pipette, L 17 in., brush diam. × L 3/16- 3/4 in. × 7 1/2 in.
Z281328
Laboratory brushes
Laboratory brushes Centrifuge, L 12 in., brush diam. × L 1 1/2 in. × 4 1/2 in.
Z281352
Laboratory brushes
Laboratory brushes Funnel, L 13 in., brush diam. × L 2 1/4 in. × 6 in.
Z281336
Laboratory brushes
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z281387-1EA4061833578735