Merck
Z281379
Laboratory brushes
Burette, L 36 in., brush diam. × L 3/4 in. × 3 1/4 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
包装
pkg of 4 ea
L
36 in.
brush diam. × L
3/4 in. × 3 1/4 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Laboratory brushes Centrifuge, L 12 in., brush diam. × L 1 1/2 in. × 4 1/2 in.
Z281352
Laboratory brushes
Laboratory brushes Micro tube, L 7 in., brush diam. × L 3/16- 1/2 in. × 3 in.
Z281247
Laboratory brushes
Laboratory brushes Flask, L 12 in., brush diam. × L 1 3/8 in. × 3 1/2 in.
Z281344
Laboratory brushes