Merck
Z281328
Laboratory brushes
Pipette, L 17 in., brush diam. × L 3/16- 3/4 in. × 7 1/2 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
47131605
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 4 ea
L
17 in.
brush diam. × L
3/16- 3/4 in. × 7 1/2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z281328-1PAK4061826668511