Merck
Z341894
IKA® dish attachment for KS 130 basic and control shakers
AS 130.3 dish attachment
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.73
物質
foil (slip-resistant)
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
IKA 3120000
詳細
Note: For smooth shaking operations in the low viscosity range, e.g. Petri dishes or culture bottles. With integrated slip-resistant foil (PP).
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)