Key Documents
Z341886
IKA® fixing clip attachment for KS 130 basic and control shakers
AS 130.2 fixing clip attachment
別名:
flask clamps, holding clamps
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
包装
set of 1
メーカー/製品名
IKA 3115000
詳細
Note: This attachment (without fixing clips) is for processing round flasks, measuring flasks and Erlenmeyer flasks.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)