包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 3120900
適合性
suitable for (for shaking out, salting out, extracting, eluting and sample enrichment)
詳細
IKA® AS 260.5 Seperating Funnel Attachment
- For shaking out, salting out, extracting, eluting, enriching.
- The 3 clamping rolls (included in delivery) are height-adjustable for adaption to different separating funnel sizes.
- The separating funnels are secured with O-rings (5 O-rings included).
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)