Merck
Z600717
Hellma® 蛍光キュベット、標準セル、Macro
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2,500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3,500 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121813
NACRES:
SB.32
物質
Suprasil® quartz
詳細
4 polished windows
メーカー/製品名
Hellma 111-QS
Hellma
パラメーター
200-2,500 nm spectral range
テクニック
photometry: suitable
H × W × D
46 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
チャンバー容積
3,500 μL
パス長
10x10 mm
検出方法
fluorometric
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Hellma®蛍光キュベット、スタンダードセル、マクロPTFEフタ付き(スペクトル領域200~2,500 nm、光路長10x10 mm、チャンバー容量3,500 μL)は、高性能の合成石英Suprasil quartzを使用しています。対象のスペクトル領域に高い透過性を示すような特定の用途に対し本セルを適切に選択することにより、最高レベルの測定感度を得ることができます。4つのガラス/空気境界線での反射損失により、空のSuprasil quartzセルによる透過率は最大80~90%です。一般的な溶媒で満たすと、セルは有意に高い最大透過率を示します。
包装
単独の細胞入りのパッケージとして販売(1EA = 1 細胞)
法的情報
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Biqin Dong et al.
Optics express, 25(7), 7929-7944 (2017-04-07)
We report detailed characterizations of stochastic fluorescence switching of unmodified nucleic acids under visible light illumination. Although the fluorescent emission from nucleic acids under the visible light illumination has long been overlooked due to their apparent low absorption cross section