Merck
Z341878
IKA® universal attachments for KS 130/260 basic and control shakers
AS 130.1 universal attachment
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
IKA 8017300
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Note: This attachment can be adapted to all kinds of vessels by means of universal, infinitely variable clamping rolls.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)