Key Documents
Z630012
Sigma-Aldrich
IKA® FK 1 flexible coupling for A11 mill
FK 1 flexible coupling, 1/cs
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41101708
NACRES:
NB.72
特徴
CE compliant
CSA approved
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 23360.00
直径
8 mm , clamping plug
サイズ
6-10 mm , clamping range
関連するカテゴリー
詳細
The flexible coupling is required for stirring jobs in glass apparatus. A torque of max. 10 Ncm can be tranfered to KPG-glass stirrers. The FK 1 balances inaccuracies of the set-up.
  • Required for stirring tasks using glass stirring rods
  • The flexible coupling compensates for any structural variances
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)