Merck
Z341916
IKA® fixing clip attachment for HS/KS 260 basic and control shakers
AS 260.2 fixing clip attachment
別名:
flask clamps, holding clamps
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103811
NACRES:
NB.73
包装
set of 1
メーカー/製品名
IKA 3115500
詳細
Note: This attachment (without fixing clips) is for shaking flasks, Erlenmeyer flasks and bottles with a round cross-section.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)