Merck
Z123544
Sigma-Aldrich
Econo-Cards
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
テクニック
IR spectroscopy: suitable
詳細
13mm KBr pellets or paper inserts mount into card for identification and storage.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)