物質
rectangular hole
テクニック
IR spectroscopy: suitable
サイズ
1.5 mm × 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For making smaller KBr pellets. Use with the Aldrich macro-micro KBr pellet die (Z506699). Inserts also fit the Magnetic KBr pellet holder (Z112489) or Econo-Card (Z123544).
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)